Dichlobenil ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14986.09 A14986.14 A14986.22
A14986.09EA 20.5 EUR
A14986.09 A14986.14 A14986.22
Dichlobenil ≥98%
Dichlobenil
Purity: 98% CAS No.: 1194-65-6 Molecular Formula: C7H3Cl2N Formula Weight: 172.01 Odour: Aromatic Melting Point: 143-147° Boiling Point: 270° Beilstein Reference: 1909167 Merck Reference: 14,3042 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001781
Formule: C₇H₃Cl₂N
Kookpunt: 270 °C
Smeltpunt: 143…147 °C
Dichtheid: 1,623 g/cm³ (–101 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001781
CAS nummer: 1194-65-6
EINECS: 214-787-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,3042