Dichlobenil
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SB00156.1 SB00156.10 SB00156.50
MAYBSB00156.1EA 0 EUR
MAYBSB00156.1 MAYBSB00156.10 MAYBSB00156.50
Dichlobenil
Dichlobenil
Formule: C₇H₃Cl₂N
Kookpunt: 279 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 145…146 °C
Dichtheid: 1,623 g/cm³ (–101 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001781
CAS nummer: 1194-65-6
EINECS: 214-787-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03068