3,4-Dichloorbenzonitril
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BTB06163.1 BTB06163.10
MAYBBTB06163.1EA 0 EUR
MAYBBTB06163.1 MAYBBTB06163.10
3,4-Dichloorbenzonitril
3,4-Dichloorbenzonitril
Formule: C₇H₃Cl₂N
MW: 172.01 g/mol
Smeltpunt: 86…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016379
CAS nummer: 6574-99-8
EINECS: 229-494-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III