2-Amino-6-chlorobenzonitrile 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L06883.03 L06883.06
L06883.03EA 25.2 EUR
L06883.03 L06883.06
2-Amino-6-chlorobenzonitrile 98%
2-Amino-6-chlorobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 6575-11-7 Molecular Formula: C7H5ClN2 Formula Weight: 152.58 Melting Point: 133-137° Beilstein Reference: 2717090 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00015546
Formule: C₇H₅ClN₂
Kookpunt: 301 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 133…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015546
CAS nummer: 6575-11-7
EINECS: 229-501-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III