4-Amino-2-chlorobenzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L15924.06 L15924.14 L15924.22
L15924.06EA 26.2 EUR
L15924.06 L15924.14 L15924.22
4-Amino-2-chlorobenzonitrile ≥98%
4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 20925-27-3 Molecular Formula: C7H5ClN2 Formula Weight: 152.58 Melting Point: 116-119° Beilstein Reference: 2936425 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00035926
Formule: C₇H₅ClN₂
Kookpunt: 301 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 116…119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00035926
CAS nummer: 20925-27-3
EINECS: 244-114-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III