2-Chloro-5-nitrobenzonitrile ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B24287.06 B24287.14 B24287.22
B24287.06EA 26.7 EUR
B24287.06 B24287.14 B24287.22
2-Chloro-5-nitrobenzonitrile ≥99%
2-Chloro-5-nitrobenzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 16588-02-6 Molecular Formula: C7H3ClN2O2 Formula Weight: 182.57 Melting Point: 104-107° Beilstein Reference: 1818642
Formule: C₇H₃ClN₂O₂
MW: 182.57 g/mol
Kookpunt: 119…122 °C (0.6 mmHg)
Smeltpunt: 104…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007292
CAS nummer: 16588-02-6
EINECS: 240-643-6