2,3-Dichlorobenzoic acid 98
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10522.09 A10522.18
A10522.09EA 50.1 EUR
A10522.09 A10522.18
2,3-Dichlorobenzoic acid 98
2,3-Dichlorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 50-45-3 Molecular Formula: C7H4Cl2O2 Formula Weight: 191.01 Melting Point: 166-170° Beilstein Reference: 1946217
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191.01 g/mol
Smeltpunt: 166…170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002413
CAS nummer: 50-45-3
EINECS: 200-039-5