2,4-Dichlorobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A12372.0B
A12372.30
A12372.0BEA
116
EUR
A12372.0B
A12372.30
2,4-Dichlorobenzoic acid ≥98%
2,4-Dichlorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 50-84-0
Molecular Formula: C7H4Cl2O2
Formula Weight: 191.01
Melting Point: 159-164°
Beilstein Reference: 1868192
Formule:
C₇H₄Cl₂O₂ MW: 191.01 g/mol Kookpunt: 310 Smeltpunt: 159…164 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002414 CAS nummer: 50-84-0 EINECS: 200-067-8 |