2,6-Dichlorobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10542.06 A10542.14 A10542.22
A10542.06EA 16.2 EUR
A10542.06 A10542.14 A10542.22
2,6-Dichlorobenzoic acid ≥98%
2,6-Dichlorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 50-30-6 Molecular Formula: C7H4Cl2O2 Formula Weight: 191.01 Melting Point: 141-145° Beilstein Reference: 973858
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
Kookpunt: 299 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 141…145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002418
CAS nummer: 50-30-6
EINECS: 200-025-9