2-Chlorobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A10832.0B
A10832.30
A10832.0BEA
74.1
EUR
A10832.0B
A10832.30
2-Chlorobenzoic acid ≥98%
2-Chlorobenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 118-91-2
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Flash Point: 173°(343°F)
Melting Point: 138-142°
Boiling Point: 284-286°
Beilstein Reference: 907340
Merck Reference: 14,2124
MDL No.: MFCD00002412
Formule:
C₇H₅ClO₂ Kookpunt: 284…286 °C Smeltpunt: 138…142 °C Dichtheid: 1,544 Vlampunt: 173 °C (343 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002412 CAS nummer: 118-91-2 EINECS: 204-285-4 Merck Index: 14,2124 |