3,4-Dichlorobenzoic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15873.14 A15873.22 A15873.36
A15873.14EA 27.4 EUR
A15873.14 A15873.22 A15873.36
3,4-Dichlorobenzoic acid ≥99%
3,4-Dichlorobenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 51-44-5 Molecular Formula: C7H4Cl2O2 Formula Weight: 191.01 Melting Point: 205-208° Beilstein Reference: 2044777
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
Kookpunt: 301 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 205…208 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002492
CAS nummer: 51-44-5
EINECS: 200-099-2