3,5-Dichlorobenzoic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15168.06 A15168.14 A15168.22
A15168.06EA 25.6 EUR
A15168.06 A15168.14 A15168.22
3,5-Dichlorobenzoic acid ≥99%
3,5-Dichlorobenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 51-36-5 Molecular Formula: C7H4Cl2O2 Formula Weight: 191.01 Melting Point: 185-187° Beilstein Reference: 2044776
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191.01 g/mol
Kookpunt: 309
Smeltpunt: 185…187 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002494
CAS nummer: 51-36-5
EINECS: 200-092-4