3,5-Dichlorobenzoic acid
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BTB03142.1 BTB03142EA
MAYBBTB03142.1EA 0 EUR
MAYBBTB03142.1 MAYBBTB03142EA
3,5-Dichlorobenzoic acid
3,5-Dichlorobenzoic acid
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191.01 g/mol
Kookpunt: 309
Smeltpunt: 183…185 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002494
CAS nummer: 51-36-5
EINECS: 200-092-4