4-Chlorobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15135.0B A15135.30
A15135.0BEA 111 EUR
A15135.0B A15135.30
4-Chlorobenzoic acid ≥98%
4-Chlorobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 74-11-3 Molecular Formula: C7H5ClO2 Formula Weight: 156.57 Flash Point: 238°(460°F) Odour: Odourless Boiling Point: 275° Beilstein Reference: 907196 Merck Reference: 14,2125 MDL No.: MFCD00002531
Formule: C₇H₅ClO₂
Kookpunt: 275 °C
Smeltpunt: 239…243 °C
Dichtheid: 1,54
Vlampunt: 238 °C (460 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000258
CAS nummer: 74-11-3
EINECS: 200-805-9
Merck Index: 14,2125