4-Chloroanthranilic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10201.18 A10201.14 A10201.22 A10201.30
A10201.18EA 84.4 EUR
A10201.18 A10201.14 A10201.22 A10201.30
4-Chloroanthranilic acid 98%
4-Chloroanthranilic acid
Purity: 98% CAS No.: 89-77-0 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: ca 232° dec. Beilstein Reference: 743349
Formule: C₇H₆ClNO₂
Kookpunt: 330 °C (1013 hPa)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007778
CAS nummer: 89-77-0
EINECS: 201-938-5