5-Chloroanthranilic acid
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
RDP00097.1 RDP00097.10 RDP00097.50
MAYBRDP00097.1EA 0 EUR
MAYBRDP00097.1 MAYBRDP00097.10 MAYBRDP00097.50
5-Chloroanthranilic acid
5-Chloroanthranilic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007838
CAS nummer: 635-21-2
EINECS: 211-230-8