6-Chloroanthranilic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-6-chlorobenzoic acid
A10890.14 A10890.06 A10890.09
A10890.14EA 311 EUR
A10890.14 A10890.06 A10890.09
6-Chloroanthranilic acid ≥98%
6-Chloroanthranilic acid
Purity: 98% CAS No.: 2148-56-3 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: 149-152° Beilstein Reference: 2804041
Formule: C₇H₆ClNO₂
Kookpunt: 330 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 149…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051530
CAS nummer: 2148-56-3
EINECS: 218-416-8