5-Amino-2-chlorobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L14501.14 L14501.22
L14501.14EA 55.1 EUR
L14501.14 L14501.22
5-Amino-2-chlorobenzoic acid ≥98%
5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 89-54-3 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: ca 185° dec. Beilstein Reference: 2090422
Formule: C₇H₆ClNO₂
Kookpunt: 330 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,5
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007845
CAS nummer: 89-54-3
EINECS: 201-916-5