2-Chloro-5-nitrobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A13754.06 A13754.22 A13754.36
A13754.06EA 23.1 EUR
A13754.06 A13754.22 A13754.36
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid ≥98%
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 2516-96-3 Molecular Formula: C7H4ClNO4 Formula Weight: 201.57 Flash Point: 100°(212°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 1877474 MDL No.: MFCD00007294
Formule: C₇H₄ClNO₄
Smeltpunt: 166…168 °C
Dichtheid: 0,4 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >100 °C (212 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007294
CAS nummer: 2516-96-3
EINECS: 219-739-7