5-Chloro-2-nitrobenzoic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12493.06 A12493.14 A12493.22
A12493.06EA 20.6 EUR
A12493.06 A12493.14 A12493.22
5-Chloro-2-nitrobenzoic acid ≥99%
5-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 2516-95-2 Molecular Formula: C7H4ClNO4 Formula Weight: 201.57 Odour: Odourless Melting Point: 136-140° Beilstein Reference: 1963952 MDL No.: MFCD00007290
Formule: C₇H₄ClNO₄
Smeltpunt: 136…140 °C
Dichtheid: 1,593 g/cm³ (18 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007290
CAS nummer: 2516-95-2
EINECS: 219-738-1