4-Chloro-2-nitrobenzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12872.14 A12872.22
A12872.14EA 14.1 EUR
A12872.14 A12872.22
4-Chloro-2-nitrobenzoic acid ≥97%
4-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 6280-88-2 Molecular Formula: C7H4ClNO4 Formula Weight: 201.57 Flash Point: 100°(212°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 2051370 MDL No.: MFCD00007214
Formule: C₇H₄ClNO₄
Smeltpunt: 142…146 °C
Vlampunt: >100 °C (212 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007214
CAS nummer: 6280-88-2
EINECS: 228-483-5