Bloedlancet, BD Microtainer® met contactactivering
Leverancier: BD Medical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
366594 366594UK 366592 366593
BDAM366594EA 238 EUR
BDAM366594 BDAM366594UK BDAM366592 BDAM366593
Bloedlancet, BD Microtainer® met contactactivering
Bloedlancetten
BD Microtainer®-bloedlancet met contactactivatie is een veiligheidslancet voor het afnemen van bloed via de vinger.
  • Verhoogt het comfort voor de gebruiker
  • Wordt geactiveerd bij contact met de huid
  • Vereenvoudigt de procedure
Opgelet: Vingerprikken mogen niet worden uitgevoerd bij kinderen van minder dan één jaar oud volgens de CLSI-richtlijnen.