1-Chloro-3-fluorobenzene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99%
CAS No.: 625-98-9
Molecular Formula: C6H4ClF
Formula Weight: 130.55
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.4940
Boiling Point: 126-128°
Beilstein Reference: 2039303
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000569
Formule:
C₆H₄ClF Kookpunt: 126…128 °C Dichtheid: 1,224 Vlampunt: 20 °C (68 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000569 CAS nummer: 625-98-9 EINECS: 210-919-0 ADR: 3,II |