2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15345.03 A15345.06
A15345.03EA 14.6 EUR
A15345.03 A15345.06
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde ≥97%
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 84194-36-5 Molecular Formula: C7H4ClFO Formula Weight: 158.56 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 60-63° Boiling Point: 118-120°/50mm Beilstein Reference: 3537704 MDL No.: MFCD00042527
Formule: C₇H₄ClFO
Kookpunt: 118…120 °C (50 mmHg)
Smeltpunt: 60…63 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042527
CAS nummer: 84194-36-5