4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A16110.06
A16110.09
A16110.06EA
107
EUR
A16110.06
A16110.09
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde ≥98%
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 61072-56-8
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Melting Point: 58-60°
Beilstein Reference: 3537705
Formule:
C₇H₄ClFO Smeltpunt: 58…60 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00143282 CAS nummer: 61072-56-8 |