4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
294140050 294140250
ACRO294140050EA 49.9 EUR
ACRO294140050 ACRO294140250
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClFO
Smeltpunt: 46…49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143288
CAS nummer: 5527-95-7
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %