2-Chloro-4-fluorobenzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A15478.06 A15478.14
A15478.06EA 51.8 EUR
A15478.06 A15478.14
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile ≥98%
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 60702-69-4 Molecular Formula: C7H3ClFN Formula Weight: 155.56 Melting Point: 62-66° Beilstein Reference: 6323034 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00042523
Formule: C₇H₃ClFN
Kookpunt: 237 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 62…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042523
CAS nummer: 60702-69-4
EINECS: 262-384-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III