3-Chloro-4-fluoroaniline 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
211530250
211531000
ACRO211530250EA
26.5
EUR
ACRO211530250
ACRO211531000
3-Chloro-4-fluoroaniline 98%
3-Chloro-4-fluoroaniline
Formule:
C₆H₅ClFN MW: 145.56 g/mol Kookpunt: 230 Smeltpunt: 42…47 °C Vlampunt: 149 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007767 CAS nummer: 367-21-5 EINECS: 206-682-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Specification Test Results
Appearance | Beige to brown Crystalline solid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 42 to 47 °C |
GC | ≥97.5 % |