3-Chloro-4-fluoroaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A11858.14 A11858.22 A11858.36
A11858.14EA 26.2 EUR
A11858.14 A11858.22 A11858.36
3-Chloro-4-fluoroaniline ≥98%
3-Chloro-4-fluoroaniline
Purity: 98+% CAS No.: 367-21-5 Molecular Formula: C6H5ClFN Formula Weight: 145.56 Flash Point: 149°(300°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 227-230° Beilstein Reference: 1562786 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007767
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145.56 g/mol
Kookpunt: 227…230 °C
Smeltpunt: 44…47 °C
Dichtheid: 1.420
Vlampunt: 149 °C (300 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007767
CAS nummer: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III