3-Chloro-4-fluoroaniline
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SB00591.1 SB00591.10 SB00591.50
MAYBSB00591.1EA 0 EUR
MAYBSB00591.1 MAYBSB00591.10 MAYBSB00591.50
3-Chloro-4-fluoroaniline
3-Chloro-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145.56 g/mol
Kookpunt: 230
Smeltpunt: 41…44 °C
Dichtheid: 1.226 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007767
CAS nummer: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III