5-Chloro-2-fluoroaniline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B20951.09 B20951.18
B20951.09EA 48.3 EUR
B20951.09 B20951.18
5-Chloro-2-fluoroaniline ≥97%
5-Chloro-2-fluoroaniline
Purity: 97% CAS No.: 2106-05-0 Molecular Formula: C6H5ClFN Formula Weight: 145.56 Flash Point: 103°(217°F) Refractive Index: 1.5600 Odour: Characteristic Boiling Point: 102-105°/20mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00069416
Formule: C₆H₅ClFN
Kookpunt: 102…105 °C (20 mmHg)
Dichtheid: 1,30
Vlampunt: 103 °C (217 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00069416
CAS nummer: 2106-05-0
EINECS: 218-284-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III