4-Chloro-2-fluoroaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A16131.14
A16131.22
A16131.14EA
75
EUR
A16131.14
A16131.22
4-Chloro-2-fluoroaniline ≥98%
4-Chloro-2-fluoroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 57946-56-2
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5600
Boiling Point: 92°/2mm
Beilstein Reference: 1934804
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00010625
Formule:
C₆H₅ClFN Kookpunt: 92 °C (2 mmHg) Dichtheid: 1,311 Vlampunt: 99 °C (210 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010625 CAS nummer: 57946-56-2 EINECS: 261-034-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |