3-Chloor-4-fluorfenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A14382.06 A14382.14
A14382.06EA 26.9 EUR
A14382.06 A14382.14
3-Chloor-4-fluorfenol ≥97%
3-Chloor-4-fluorfenol
Purity: 97% CAS No.: 2613-23-2 Molecular Formula: C6H4ClFO Formula Weight: 146.55 Flash Point: 108°(226°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 103-104°/11mm Beilstein Reference: 3236443 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002257
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146.55 g/mol
Kookpunt: 103…104 °C (11 mmHg)
Smeltpunt: 38…43 °C
Vlampunt: 108 °C (226 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002257
CAS nummer: 2613-23-2
EINECS: 220-042-5
UN: 3261
ADR: 8 III