1,2-Dichloro-3-iodobenzene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
TL00546.1 TL00546.10 TL00546.50
MAYBTL00546.1EA 0 EUR
MAYBTL00546.1 MAYBTL00546.10 MAYBTL00546.50
1,2-Dichloro-3-iodobenzene
1,2-Dichloro-3-iodobenzene
Formule: C₆H₃Cl₂I
Kookpunt: 242 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 35 °C
MDL Nummer: MFCD00001034
CAS nummer: 2401-21-0
EINECS: 219-276-0