1,2-Dichloro-4-iodobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 20555-91-3
Molecular Formula: C6H3Cl2I
Formula Weight: 272.90
Refractive Index: 1.6480
Melting Point: 29-31°
Boiling Point: 116-118°/12mm
Beilstein Reference: 2245136
MDL No.: MFCD00019014
Formule:
C₆H₃Cl₂I Kookpunt: 116…118 °C (12 mmHg) Smeltpunt: 29…31 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00019014 CAS nummer: 20555-91-3 EINECS: 243-874-0 |