1,3-Dichloro-5-iodobenzene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Dichloroiodobenzene
A13192.06 A13192.14 A13192.22
A13192.06EA 40.8 EUR
A13192.06 A13192.14 A13192.22
1,3-Dichloro-5-iodobenzene ≥99%
1,3-Dichloro-5-iodobenzene
Purity: 99% CAS No.: 3032-81-3 Molecular Formula: C6H3Cl2I Formula Weight: 272.90 Melting Point: 55-59° Boiling Point: 127°/20mm MDL No.: MFCD00001047
Formule: C₆H₃Cl₂I
MW: 272.9 g/mol
Kookpunt: 127 °C (20 mmHg)
Smeltpunt: 55…59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001047
CAS nummer: 3032-81-3
EINECS: 221-216-3