1-Chloro-2-iodobenzene 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
249460050 249460500
ACRO249460050EA 25.8 EUR
ACRO249460050 ACRO249460500
1-Chloro-2-iodobenzene 99%
1-Chloro-2-iodobenzene
Formule: C₆H₄ClI
Kookpunt: 234 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1 °C
Dichtheid: 1,95 g/cm³
Vlampunt: 111 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001033
CAS nummer: 615-41-8
EINECS: 210-423-4
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6330 to 1.6350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %