1-Chloro-2-iodobenzene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-1-iodobenzene
A18255.09 A18255.14 A18255.22
A18255.09EA 33.8 EUR
A18255.09 A18255.14 A18255.22
1-Chloro-2-iodobenzene ≥99%
1-Chloro-2-iodobenzene
Purity: 99% CAS No.: 615-41-8 Molecular Formula: C6H4ClI Formula Weight: 238.46 Flash Point: 111°(231°F) Refractive Index: 1.6345 Melting Point: 1° Boiling Point: 108-110°/15mm Beilstein Reference: 1905116 MDL No.: MFCD00001033
Formule: C₆H₄ClI
MW: 238.45 g/mol
Kookpunt: 108…110 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: 1
Dichtheid: 1.954
Vlampunt: 111 °C (231 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001033
CAS nummer: 615-41-8
EINECS: 210-423-4