1-Chloro-3-iodobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 625-99-0
Molecular Formula: C6H4ClI
Formula Weight: 238.46
Flash Point: 102°(216°F)
Refractive Index: 1.6310
Boiling Point: 228°
Beilstein Reference: 1904539
MDL No.: MFCD00001046
Formule:
C₆H₄ClI Kookpunt: 228 °C Dichtheid: 1,927 Vlampunt: 102 °C (216 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001046 CAS nummer: 625-99-0 EINECS: 210-920-6 |