1-Chloro-3-iodobenzene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TL00516.1 TL00516.10 TL00516EE
MAYBTL00516.1EA 0 EUR
MAYBTL00516.1 MAYBTL00516.10 MAYBTL00516EE
1-Chloro-3-iodobenzene
1-Chloro-3-iodobenzene
Formule: C₆H₄ClI
Kookpunt: 230 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 54,5 °C
Dichtheid: 1,9255 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00001046
CAS nummer: 625-99-0
EINECS: 210-920-6