4-Chloro-2-iodoaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B25457.14 B25457.06
B25457.14EA 352 EUR
B25457.14 B25457.06
4-Chloro-2-iodoaniline ≥98%
4-Chloro-2-iodoaniline
Purity: 98% CAS No.: 63069-48-7 Molecular Formula: C6H5ClIN Formula Weight: 253.47 Flash Point: 110(230°F) Melting Point: 41-44° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD01863737
Formule: C₆H₅ClIN
Smeltpunt: 41…44 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01863737
CAS nummer: 63069-48-7
EINECS: 263-839-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III