2-Chloro-1-iodo-4-nitrobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A19340.03
A19340.06
A19340.14
A19340.03EA
26.8
EUR
A19340.03
A19340.06
A19340.14
2-Chloro-1-iodo-4-nitrobenzene ≥98%
2-Chloro-1-iodo-4-nitrobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 41252-96-4
Molecular Formula: C6H3ClINO2
Formula Weight: 283.45
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 2502411
Formule:
C₆H₃ClINO₂ Smeltpunt: 97…101 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00024589 CAS nummer: 41252-96-4 EINECS: 255-278-8 |