2,3-Dichlooraniline ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A11524.22
A11524.36
A11524.22EA
71.1
EUR
A11524.22
A11524.36
2,3-Dichlooraniline ≥99%
2,3-Dichlooraniline
Purity: 99%
CAS No.: 608-27-5
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 115°(239°F)
Refractive Index: 1.6060
Melting Point: 20-24°
Boiling Point: 250-252°
Beilstein Reference: 472027
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007657
Formule:
C₆H₅Cl₂N Kookpunt: 250…252 °C Smeltpunt: 20…24 °C Dichtheid: 1,37 Vlampunt: 115 °C (239 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007657 CAS nummer: 608-27-5 EINECS: 210-157-9 UN: 3442 ADR: 6.1,II |