2,4,6-Trichloroaniline
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
SB01076.1 SB01076.10 SB01076.50
MAYBSB01076.1EA 0 EUR
MAYBSB01076.1 MAYBSB01076.10 MAYBSB01076.50
2,4,6-Trichloroaniline
2,4,6-Trichloroaniline
Formule: C₆H₄Cl₃N
Kookpunt: 262 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007663
CAS nummer: 634-93-5
EINECS: 211-219-8
UN: 2018
ADR: 6.1,II