2,4-Dichlooraniline 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
150390010 150390250 150392500
ACRO150390010EA 222 EUR
ACRO150390010 ACRO150390250 ACRO150392500
2,4-Dichlooraniline 98%
2,4-Dichlooraniline
Formule: C₆H₅Cl₂N
Kookpunt: 242 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 59…63 °C
Dichtheid: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007661
CAS nummer: 554-00-7
EINECS: 209-057-8
UN: 3442
ADR: 6.1,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Beige to light grey to light brown Powder or crystals or flakes and/or chunks (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥97.5 %