2,4-Dichlooraniline ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A10518.0E A10518.22 A10518.30 A10518.36
A10518.0EEA 400 EUR
A10518.0E A10518.22 A10518.30 A10518.36
2,4-Dichlooraniline ≥99%
2,4-Dichlooraniline
Purity: 99% CAS No.: 554-00-7 Molecular Formula: C6H5Cl2N Formula Weight: 162.02 Flash Point: 149°(300°F) Melting Point: 59-63° Boiling Point: 242° Beilstein Reference: 386422 UN No.: 3442 MDL No.: MFCD00007661
Formule: C₆H₅Cl₂N
MW: 162.02 g/mol
Kookpunt: 242 °C
Smeltpunt: 59…63 °C
Dichtheid: 1.567
Vlampunt: 149 °C (300 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007661
CAS nummer: 554-00-7
EINECS: 209-057-8
UN: 3442
ADR: 6.1 II