2,5-Dichlooraniline ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A11151.0E A11151.30 A11151.36
A11151.0EEA 247 EUR
A11151.0E A11151.30 A11151.36
2,5-Dichlooraniline ≥99%
2,5-Dichlooraniline
Purity: 99% CAS No.: 95-82-9 Molecular Formula: C6H5Cl2N Formula Weight: 162.02 Flash Point: 139°(282°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 250-251° Beilstein Reference: 1447438 UN No.: 3442 MDL No.: MFCD00007667
Formule: C₆H₅Cl₂N
Kookpunt: 250…251 °C
Smeltpunt: 48…52 °C
Dichtheid: 1,54
Vlampunt: 139 °C (282 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007667
CAS nummer: 95-82-9
EINECS: 202-455-2
UN: 3442
ADR: 6.1,II