2,6-Dichlooraniline 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
113101000
113105000
113100250
ACRO113101000EA
46.1
EUR
ACRO113101000
ACRO113105000
ACRO113100250
2,6-Dichlooraniline 98%
2,6-Dichlooraniline
Formule:
C₆H₅Cl₂N Kookpunt: 228 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 35…39 °C Dichtheid: 1,526 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 118 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007675 CAS nummer: 608-31-1 EINECS: 210-160-5 UN: 3442 ADR: 6.1,II |
Specification Test Results
Appearance | White to brown Crystalline solid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 35 to 39 °C |
GC | ≥97.5 % |
BSC Certification | Passes |