2,6-Dichlooraniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A12320.14
A12320.22
A12320.36
A12320.14EA
26.1
EUR
A12320.14
A12320.22
A12320.36
2,6-Dichlooraniline ≥98%
2,6-Dichlooraniline
Purity: 98%
CAS No.: 608-31-1
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 118°(244°F)
Melting Point: 37-40°
Boiling Point: 97°/5mm
Beilstein Reference: 775084
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007675
Formule:
C₆H₅Cl₂N Kookpunt: 97 °C (5 mmHg) Smeltpunt: 37…40 °C Dichtheid: 1,28 Vlampunt: 118 °C (244 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007675 CAS nummer: 608-31-1 EINECS: 210-160-5 UN: 3442 ADR: 6.1,II |