2-Chlooraniline 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
108570010
108572500
108570050
ACRO108570010EA
80.6
EUR
ACRO108570010
ACRO108572500
ACRO108570050
2-Chlooraniline 98+%
2-Chlooraniline
Formule:
C₆H₆ClN Kookpunt: 209 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –3 °C Dichtheid: 1,21 g/cm³ Vlampunt: 98 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007656 CAS nummer: 95-51-2 EINECS: 202-426-4 UN: 2019 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,02136 |
Specification Test Results
Appearance | Clear light yellow to brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5870 to 1.5890 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |